Learn More
Kgw Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox GSS
Code produit. 10548041
Click to view available options
Capacité (métrique):
500ml
1 l
1 000 ml
6 000 ml
Hauteur (métrique):
156 mm
180 mm
206 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10548041
Marque: Kgw Isotherm™ 2304
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Dewar acier inox à col large
  • Convient pour gaz liquéfié ou liquide chaud
  • Intérieur et extérieur en acier inox 304
  • Couvercle en polyuréthane recouvert d'acier inox en option
  • Anse de transport ou anse et poignée sauf modèle 0,5L
  • Dewar petit volume 0,5L sans anse
  • Dewar à anse et poignée
Spécification
À utiliser avec (application) Utilisé pour stocker et transporter de l’azote liquide (LN2), de la glace carbonique (CO2) et d’autres fluides refroidisseurs
Hauteur (métrique) 180 mm
Comprend Bouchon isolant de couvercle desserré
Capacité (métrique) 500ml
Diamètre (métrique) interne 65 mm
Matériau Acier inoxydable GSS