Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai grand format Delrin™, 24 x 30 m
GREENER_CHOICE
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 24 x 30 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques
Marque:  Fisherbrand™ HS27515B
Code produit. 10257963
  • 27.85€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Bleu
POM renforcé en fibre de verre
Ouvertures en forme de goutte
1
110 x 282 x 85mm
282 mm
30 mm
Autoclavable
Tubes (15 à 50 ml), Tubes (30 mm)
24
Tubes à essai de 15 à 50 ml
Pièce
110 mm
85 mm
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24162
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    13
    Minutes
    1
    Secondes
    40
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.
    Code promotionnel: 24222
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    13
    Minutes
    1
    Secondes
    40
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai grand format Delrin™, 24 x 30 m > Couleur : Bleu ; Dimensions (L x l x H) : 110 x 282 x 85mm