Learn More
Kgw Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox GSS
Click to view available options
Capacité (métrique):
500ml
1 l
1 000 ml
6 000 ml
Hauteur (métrique):
156 mm
180 mm
206 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Dewar acier inox à col large
- Convient pour gaz liquéfié ou liquide chaud
- Intérieur et extérieur en acier inox 304
- Couvercle en polyuréthane recouvert d'acier inox en option
- Anse de transport ou anse et poignée sauf modèle 0,5L
- Dewar petit volume 0,5L sans anse
- Dewar à anse et poignée
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants |
| Hauteur (métrique) | 206 mm |
| Comprend | Loose Lid Insulating Plug |
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Diamètre (métrique) interne | 85 mm |
| Matériau | Acier inoxydable GSS |