Learn More
Ratiolab™ Sacs à déchets standard
Une excellente option pour l’élimination du matériel de laboratoire contaminé.
Marque: Ratiolab™ 7001210
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en film de polypropylène très résistant
- Avec une large couture au fond
- Autoclavable à 134°C (le sac ne doit pas être complètement fermé)
Spécification
Sachet à déchets standard | |
32 l | |
Applications pour l’élimination des déchets | |
100 / boîte |
Autoclavable | |
Oui | |
Polypropylène | |
600 x 800 x 0,05 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ratiolab™ Sacs à déchets standard > 600 X 800 x 0,05 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu