Learn More
Cole-Parmer™ Flacons Dewar de stockage et transport cryogénique PolarSafe™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
6 L
10 L
15 L
20 L
30 l
35 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les flacons Dewar en aluminium solides mais légers contiennent de l’azote liquide
- La conception à col étroit offre une efficacité thermique élevée et une faible perte d’évaporation
- Boîtier verrouillable robuste pour une meilleure sécurité
- Stockage à long terme jusqu’à 200 jours (en fonction du modèle)
- Sept tailles disponibles de 2 L à 35 L
- Garantie sous vide 5 ans
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Autonomie statique : 63 jours |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Profondeur (impériale) | 13 po |
| Profondeur (métrique) | 33,02 cm |
| Diamètre (impériale) interne | 2 in |
| Diamètre (impériale) externe | 13 po |
| Diamètre (métrique) interne | 5 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 33,02 cm |
| Matériau | Aluminium |