Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés Code produit.: 11783104
Ajouter au panier
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés
Code produit. 11783104
500 ml, 148 mm, Thiosulfate de sodium 20 mg/L, En vrac
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
1000 ml
Hauteur (métrique):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Comprend:
Thiosulfate de sodium 120 mg/L
Thiosulfate de sodium 20 mg/L
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac
Code produit. 11783104
Marque: Gosselin™ HFC51001
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prédosé avec du thiosulfate de sodium pour inhiber l’action du chlore, du brome et de l’ozone dissous dans l’eau. Les flacons carrés en PEHD Gosselin™ sont fabriqués en PEHD translucide avec une surface graduée.
  • Produit incassable
  • Les flacons sont assemblés avec un bouchon à vis (inviolabilité non engagée)
  • Produit stérilisé par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carton extérieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 29 mm
Comprend Thiosulfate de sodium 20 mg/L
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 70mm
Conditionnement En vrac
Quantité 100/carton
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) 70mm
Couleur de bouchon Rouge
Graduations Oui
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Oui
Forme Carré
Hauteur (métrique) 148 mm
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à charnière rouge inviolable 29 mm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot786817 Type de certificatCertificat de conformité Date15/07/2021 Catalog NumberHFC510-01
Numéro de lot775959 Type de certificatCertificat de conformité Date01/07/2021 Catalog NumberHFC510-01
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés >