Learn More
Gosselin™ Flacons d’échantillonnage environnemental en PET
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Comprend:
30 mg de thiosulfate de sodium
60mg de thiosulfate de sodium
Description
- Bouchon à vis étanche et inviolable
- Marquage de traçabilité
- Légèreté
- Graduations moulées pour des mesures précises
- Produit incassable
- Produit stérile
- CE-IVD
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 31,7mm |
Comprend | 60mg de thiosulfate de sodium |
Matériau | PET |
Longueur (métrique) | 74mm |
Stérilité | Stérile |
Largeur (métrique) | 74mm |
Forme | Octogonale |
Hauteur (métrique) | 170 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis inviolable |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gosselin™ Flacons d’échantillonnage environnemental en PET >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu