Learn More
Microspec™ Flacons d’échantillons à sertir stériles (volume : 500 ml)
Code produit. 15712155
Click to view available options
Couleur du bouchon:
Blanc
Bleu
Vert
Concentration:
18 mg/l lorsqu’il est plein
Non dosé
Additif:
EDTA
Thiosulfate de sodium
Couleur:
Translucide
Vert
Conditionnement:
84 pièces
Code produit. 15712155
Marque: Microspec™ Q1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés pour l’échantillonnage, les tests de potabilité, la sélection des bactéries pathogènes
  • Pour l’échantillonnage, les tests de potabilité, Legionella spp, les espèces pathogènes et les espèces indicatrices
  • Flacons trapus facilitant l’échantillonnage facile à partir de points de vidange bas
  • Comportent des cols à diamètre larges pour faciliter l’échantillonnage et le pipetage
  • Les bouchons sont inviolables
  • Stables sur paillasse
  • Rectangulaires pour une utilisation efficace de l’espace de stockage limité
  • Flacon trapu pour faciliter l’échantillonnage
  • Col large pour faciliter l’échantillonnage et le pipetage
  • Col excentré pour faciliter l’échantillonnage des sorties de raccord étroites
  • Comprennent une étiquette pour le marquage
Spécification
ATCC® Oui
Couleur du bouchon Bleu
Type de couvercle À vis
Couleur Translucide
Concentration 18 mg/l lorsqu’il est plein
Contenu et stockage Température ambiante
Additif Thiosulfate de sodium
Détecte Micro-organismes
Format Jetable
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Flacons d’échantillonnage de microbiologie avec étiquette
Stérilité Stérile
Volume plein 500 ml
Poids plein 538 g
À utiliser avec (application) Échantillonnage
Manuel / Automatisé Oui
Matériau PP
Nb par paquet 84
Quantité 500 ml
Type d’échantillon Eau
Largeur (impériale) 2,76 in
Largeur (métrique) 70 mm
Hauteur (impériale) 4,92 in
Hauteur (métrique) 125 mm
Poids (impériale) 1,34 oz.
Poids (métrique) 38 g