Learn More
Flacons en PEHD rectangulaires avec thiosulfate de sodium Gosselin™ Code produit.: 11758633
Ajouter au panier
Flacons en PEHD rectangulaires avec thiosulfate de sodium Gosselin™
Code produit. 11758633
Naturel, Carré, 60 mm
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Translucide
Forme:
Carré
Rectangle
Largeur (métrique):
45 mm
60 mm
Code produit. 11758633
Marque: Gosselin HFV25001
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stérilisation par irradiation. Les flacons en PEHD rectangulaires avec thiosulfate de sodium Gosselin™ sont équipés d’un bouchon à vis.
  • Prédosé avec du thiosulfate de sodium pour inhiber l’action du chlore, du brome et de l’ozone dissous dans l’eau
  • Stérilisation par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carton
  • Flacons en PEHD carrés de 250 ml à 500 ml ou flacons en PETG octogonaux de 500 ml ; conditionnés en vrac
  • Les flacons sont assemblés avec un bouchon à vis (inviolabilité non engagée)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 20mm
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 60mm
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) 60 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Oui
Forme Carré
Hauteur (métrique) 155 mm
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à vis inviolable, ouaté
Nom du produit
Flacons en PEHD rectangulaires avec thiosulfate de sodium Gosselin™ >