Learn More
Gosselin™ Flacon en PEHD carré pour échantillonnage d’eau, bouchon inviolable, avec thiosulfate de sodium
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
1 L
Taille du bouchon:
37 mm
55 mm
Quantité:
210/boîte
85/Cs
Description
- Polyéthylène téréphtalate (PET) incassable ou polyéthylène haute densité (PEHD)
- Graduations moulées
- Bouchons à vis en PEHD inviolables et étanches
- Avec thiosulfate de sodium
- Étiquettes traçables
- Les grandes ouvertures réduisent les risques de contamination
- Conditionnement sous film ou conditionnement individuel
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Comprend | Thiosulfate de sodium 20 mg/l |
Matériau | PET ou PEHD |
Nbre par carton | 210/boîte |
Quantité | 210/boîte |
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Rouge |
Graduations | Oui |
Matériau du bouchon | HDPE |
Taille du bouchon | 37 mm |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gosselin™ Flacon en PEHD carré pour échantillonnage d’eau, bouchon inviolable, avec thiosulfate de sodium >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction