Learn More
Gosselin™ Flacons en PE octagonaux avec thiosulfate de sodium Gosselin™
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Description
- Polyéthylène téréphtalate (PET) incassable ou polyéthylène haute densité (PEHD)
- Graduations moulées
- Bouchons à vis en PEHD inviolables disponibles avec les flacons de 500 ml et de 1 L, mais pas avec les modèles de 250 ml.
- Disponible avec ou sans thiosulfate de sodium
- Étiquettes traçables
- Les grandes ouvertures réduisent les risques de contamination
- Conditionnement sous film ou conditionnement individuel
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 31,7mm |
Matériau | PET |
Longueur (métrique) | 74mm |
Stérilité | Stérile |
Largeur (métrique) | 74mm |
Couleur de bouchon | Naturel |
Certifications/Conformité | ISO 11137 |
Closure Included | Oui |