Learn More
Gilson™ Pipette MICROMAN™ E à déplacement positif ;
Les pipettes à déplacement positif MICROMAN™ E, conçues de façon ergonomique, ainsi que les pointes à piston capillaire jetable (CP), offrent la plus haute précision lors du pipetage de liquides visqueux et non aqueux tels que les huiles, le sang, le glycérol, etc., tout en protégeant la pipette de la contamination.
Marque: Gilson™ FD10004
307.06 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les pipettes à déplacement positif Microman™ E avec pistons capillaires offrent une plus grande précision lors ds pipetage de liquides problématiques tels que les huiles, les cosmétiques, le sang, le glycérol, les échantillons radioactifs, l’ARN, l’ADN et bien plus encore.
- Conception ergonomique pour augmenter les performances de pipetage
- Fonction QuickSnap brevetée pour le système de montage du piston capillaire
- Bouton de fixation du volume pour réduire le risque de changement accidentel du volume pendant les cycles de pipetage
- Confortable et facile à utiliser avec une nouvelle forme de poignée et un crochet supplémentaire
- Volumètre entièrement visible
- Grand bouton-poussoir pour faciliter l’aspiration et la distribution
- Pour un pipetage complet et rapide de liquides visqueux, volatils, denses, chauds ou froids
- Évite les fuites lors du pipetage de liquides volatils (pression de vapeur élevée)
- Évitez la contamination croisée ou la contamination d’échantillons résiduels
Spécification
Pointes CP | |
Jaune | |
M100E | |
Pipette à déplacement positif | |
Pour le pipetage de liquides visqueux, volatils et problématiques | |
4,33 in | |
Qualité certifiée |
Autoclavable | |
Polypropylène | |
1 | |
10 à 100 μl | |
12,6 in | |
1,38 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30