Learn More
Gilson™ Pipette à déplacement positif répétitif DISTRIMAN™
GREENER_CHOICE
Pipette Repeater à déplacement positif et réglage continu. La pipette à déplacement positif répétitif DISTRIMAN™simplifie la distribution multiple.
Marque:  Gilson™ F164001
330.18 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10285542
  • 419.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Exactitude et précision : Risque nul d’erreurs de conversion accidentelle avec lecture directe et distribution exacte du volume requis par l’application.
  • Gain de temps : Gagnez du temps avec un volume réglable continu et une grande distribution d’aliquotes : jusqu’a 125. Distribution multiple plus rapide.
  • Bouton de contrôle pour la sélection du volume.
  • Seringues DistriTipsDISTRITIPS disponibles en versions standard et stérilisées.
  • Trois seringues uniquement pour couvrir les volumes d’aliquotes compris entre 1 μl et 1,25 ml.
Applications :
  • Toute application nécessitant une distribution répétitive dans des domaines cliniques, hospitaliers, biologiques, chimiques, alimentaires et boissons, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO-8655
Autoclavable
Polypropylène
1
1 à 1,25 ml
1 an
12,48 in
Qualité certifiée
Distritips
Bleu
DISTRIMAN
Pipette à déplacement positif répétitif
Solutions visqueuses et volatiles
4,25 in
1,42 in
Nom du produit
Gilson™ Pipette à déplacement positif répétitif DISTRIMAN™ > Pipette à déplacement positif répétitif DISTRIMAN™ ; Volume : 1 à 1,25 ml