Learn More
BRAND™ Pipeteurs Transferpettor™
Code produit. 10449072 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
500 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Couleur:
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Incréments:
1 μl
0.01mL
10μL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10449072
Marque: BRAND™ 702810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
One tip and one seal; replacement seals and tips are available.
Manipulez des milieux difficiles à pipeter tels que des liquides visqueux, moussants ou à haute pression de vapeur avec précision et exactitude. Les pipeteurs Transferpettor™ utilisent un piston bien ajusté avec un joint en contact direct avec le liquide aspiré de sorte que les résultats sont reproductibles. Les parois sont nettoyées jusqu’à la dernière goutte et les pointes peuvent être utilisées à plusieurs reprises.
Manipulez des milieux difficiles à pipeter tels que des liquides visqueux, moussants ou à haute pression de vapeur avec précision et exactitude. Les liquides doivent être compatibles avec le polypropylène et le HDPE. Quatre modèles à code couleur couvrent une plage de 100 μl à 10 ml.
  • Le piston bien ajusté avec joint est en contact direct avec le liquide aspiré de sorte que les résultats sont reproductibles
  • Les parois sont nettoyées jusqu’à la dernière goutte et les pointes peuvent être utilisées à plusieurs reprises
  • Précision : ≤±0,5%
  • Reproductibilité : ≤ 0,2%
  • Pression de vapeur maximale : 500 millibar
  • Viscosité maximale : 20 000 cSt (mm2/s)
  • Densité maximale : 13,6 g/cm3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision le; plusmn; 0,5 %
Pointes compatibles Transferpettor Tips, 1000-5000 μL
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Matériau Polypropylene
Nombre de canaux 1
Type Pipette à déplacement positif
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) Liquides tels que les solutions protéiques concentrées, huiles, graisses, résines, milieux de glycérine à haute pression de vapeur comme les alcools, l’acétone et les hydrocarbures
Comprend Une pointe et un joint
Incréments 10μL
Reproductibilité plusmn; 0,5 % ou moins
Garantie 1 an