Learn More
Sperian Protection™ Masque facial complet en silicone Honeywell™ série Optifit
Masque complet conçu pour une protection respiratoire personnalisée en fonction du type de boîte installée. Le masque complet en silicone Sperian Protection™ Honeywell™ série Optifit est doté d’une jupe en silicone offrant confort et résistance.
Marque: Sperian Protection™ 1715021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Jupe en silicone en forme de U confortable
- Vision latérale et vers le bas optimale
- Choix du filtre
- Classe AP 2 conforme à la norme EN 136:1998
Spécification
Catégorie EPI 3 CE, Assurance de la qualité ISO 9001/2000, Certificat CE 0070-003-079-01-02-0009 - Ext.01-10-03, Numéro d’attestation CE 0070-003-079-01-02-0009 - Ext.01-10-03, EN 136:1998 | |
Masque facial intégral | |
À utiliser avec les filtres Sperian certifiés ou EN141 ou EN143 de classe 1 ou 2 | |
Visière totale |
Silicone | |
L | |
Raccordement RD40 | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sperian Protection™ Masque facial complet en silicone Honeywell™ série Optifit > Type de visière : Visière totale
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu