Learn More
Gilson™ Pipettes mécaniques PIPETMAN™ L
Associe la robustesse légendaire de la PIPETMAN Classic™ à un corps nouvellement conçu et à un mécanisme interne de pointe pour offrir un confort et une précision de qualité supérieure. Les pipettes mécaniques L Gilson™ PIPETMAN™ sont disponibles dans les 8 modèles à canaux uniques couvrant la plage de volume de 0,2 μl à 10 ml.
Marque: Gilson™ FA10006M
246.70 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
La pipette mécanique associe la robustesse exceptionnelle des modèles PIPETMAN™ Classic, un corps repensé et un mécanisme interne de pointe pour un confort et une précision supérieurs.Disponible dans 8 modèles monocanaux couvrant une plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml.
- La poignée repensée se loge naturellement dans la main de l’utilisateur de toutes tailles.
- Système de verrouillage de volume garantissant l’absence de modification accidentelle du volume lors du pipetage.
- L’éjecteur de pointe réglable est confortable pour les utilisateurs droitiers et gauchers.
- Le code d’identification 2D facilite le suivi des informations sur le produit.
- Nouveau piston conçu pour améliorer considérablement les forces de pipetage et de purge.
- La forme repensée de l’éjecteur de pointe et le mécanisme interne génèrent des forces d’éjection de pointe réduites de 50 %.
Informations sur la commande
Pour plus de renseignements sur le programme de reprise disponible, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
± 3, ± 4, ± 8 μl | |
Non | |
Bleu | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
P1000L | |
Pipetman L | |
Non stérile | |
100 à 1000 μl | |
Transport d’un volume de liquide mesuré | |
Éjecteur de pointes en acier inoxydable | |
12,6 in | |
4,33 in | |
1,57 in | |
Bleu |
Pointe D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST | |
Autoclavable | |
Paillasse | |
Cône D-1000, D-1200, DF1000ST, DF1200ST | |
Polypropylène | |
1 | |
Non | |
Pipette mécanique | |
Ergonomique | |
Pointe D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST | |
1 an | |
32 cm | |
11 cm | |
4 cm | |
Qualité certifiée |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
4Heures
22Minutes
25Secondes
30 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
79Heures
22Minutes
25Secondes
30Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%