Learn More
Eppendorf™ Kit de démarrage Repeater™ M4
Utilisez ce distributeur pour la distribution précise de solutions visqueuses ainsi que pour la distribution sans contamination de liquides toxiques, radioactifs et d’autres liquides dangereux. Le kit de démarrage Eppendorf™ Repeater™ M4 est idéal pour la distribution répétitive de volumes en longues séries tels que le remplissage de tubes ou de plaques.
Marque: Eppendorf™ 4982000314
457.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-14
Utilisez le code promo "24150" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ce distributeur pour la distribution précise de solutions visqueuses ainsi que pour la distribution sans contamination de liquides toxiques, radioactifs et d’autres liquides dangereux. Le kit de démarrage Eppendorf™ Repeater™ M4 est idéal pour la distribution répétitive de volumes en longues séries tels que le remplissage de tubes ou de plaques.
- Comprend un portoir Combitip et une boîte d’assortiment de Combitips
- Distribue les volumes selon le principe de déplacement positif. Le liquide est distribué directement sans déplacement d’air, garantissant une distribution du volume correct, indépendamment de la densité, de la viscosité et de la volatilité du liquide
- Les modes de distribution répétitifs diminuent le nombre de mouvements en permettant à l’utilisateur de remplir la pointe une seule fois et de distribuer jusqu’à 100 fois sans avoir à remplir à nouveau la pointe
- La reconnaissance automatique de la Combitip élimine les calculs de volume fastidieux
- Large plage de distribution : 1 à 10 ml
- Travaux sans désagrément par compteur séquentiel intégré : les procédures de distribution peuvent être poursuivies sans commettre d’erreur après une interruption ou une perturbation
- Éjecteur central de Combitip : la Combitip entièrement vidée peut être facilement éjectée d’une main
- Parfait pour les solutions visqueuses ou moussantes et les liquides à haute pression de vapeur selon le principe de déplacement positif
- Manipulation en toute sécurité de matières toxiques, radioactives ou infectieuses
Spécification
CombiTip™ | |
Oui | |
1 à 10000 μl | |
1 unité |
1 | |
Kit de démarrage Multipette M4 | |
Distribution précise de solutions visqueuses, distribution sans contamination de liquides toxiques, radioactifs et d’autres liquides dangereux. |