Learn More
Thermo Scientific™ Tubulures et outils généraux de chromatographie en phase gazeuse
Utilisez les tubulures et outils de chromatographie en phase gazeuse générale Thermo Scientific™ pour la maintenance et l’optimisation de votre instrument GC.
Marque: Thermo Scientific™ 60201-318
7.65 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les tubulures et outils de chromatographie en phase gazeuse générale Thermo Scientific™ pour la maintenance et l’optimisation de votre système GC, ainsi que la prise en charge de vos applications GC.
Spécification
Coupe-colonne en céramique | |
Coupe-colonne en céramique | |
GC | |
Colonnes de chromatographie en phase gazeuse |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%