Learn More
Thermo Scientific™ Tubulures et outils généraux de chromatographie en phase gazeuse
Utilisez les tubulures et outils de chromatographie en phase gazeuse générale Thermo Scientific™ pour la maintenance et l’optimisation de votre instrument GC.
8.55€ - 442.56€
Spécification
À utiliser avec (application) GC
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
10169534
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-770
Forceps à embout droit Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10037364
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-771
Forceps à embout incliné Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10468014
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-779
Foret de 0,35 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10047494
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
60180-780
Foret de 0,45 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10392835
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
60180-781
Foret de 0,70 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10200545
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
60180-835
Coupe-colonne capillaire Shortix
442.56€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
10548995
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
60180-836
Kit de réparation pour coupe-colonne capillaire Shortix
236.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
10097724
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
60201-318
Coupe-colonne en céramique
8.80€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Utilisez les tubulures et outils de chromatographie en phase gazeuse générale Thermo Scientific™ pour la maintenance et l’optimisation de votre système GC, ainsi que la prise en charge de vos applications GC.
Spezifikation
Spezifikation
GC
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tubulures et outils généraux de chromatographie en phase gazeuse
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt