Learn More
Abeba™ Chaussures 7030 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants.Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 7030/40
This item is not returnable.
View return policy
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Noir | |
40 | |
7030 |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abeba™ Chaussures 7030 The Original > Taille : 40
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction