Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Coupe-tubes capillaires céramique
Coupe-tubes capillaires céramique. Boîte de 3 plaquettes
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 0625011
Code produit. 15238843
  • 24.50€ / 3 pièces
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Coupe sans bavure de tubes de silice fondue
  • Réduit les risques de blocage
  • Nettoyer l’entrée pour l’injection sur colonne
Spécification
Spécification
Coupe-tube capillaire en céramique
3/boîte
Tubes capillaires de silice fondue
Nom du produit
Trajan Scientific and Medical™ Coupe-tubes capillaires céramique > Matériau : céramique