Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL
Fabriqués en verre borosilicaté à faible teneur en potassium WHEATON 180 conforme aux exigences de la norme ASTM E 438 et de la classe A. Les comptages de fond sont uniformes et faibles, et la transmission ultraviolette est élevée.
Marque: DWK Life Sciences 986591
291.67 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Disponibles en deux tailles de bouchon (22-400 et 22-400), conditionnés séparément
- Bouchons et revêtements de bouchons disponibles dans une variété de matériaux afin de répondre à vos besoins
- Dimensions (dia. ext. x hauteur) : 28 mm x 61 mm (avec bouchon)
- Conditionnés dans 5 plateaux utilitaires, chaque compartiment du plateau contenant 100 flacons
- Les plateaux utilitaires servent de moyen de stockage de vos échantillons
Spécification
Feuille de métal (bouchon) | |
28 mm | |
20 mL | |
Polypropylène | |
24-400 |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
500 | |
61 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant