Learn More
Cytiva Milieux protéine G Sepharose™ 4 à débit rapide
Traitement rapide de grands volumes, récupérations de 70 à 90 %. Le milieu à débit rapide Cytiva Protein G Sepharose™ 4 est une protéine G recombinante couplée à la Sepharose 4 à débit rapide.
Marque: Cytiva 17-0618-02
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.07400kg
Description
pulliSpécificités de liaison qui complètent le milieu Protein A/liliLie un large éventail d’espèces et de sous-classes d’IgG/liliMilieu à haute capacité, gt; 20 mg d’IgG humaine/ml ; débit élevé/liliL’accessoire multipoints minimise les fuites de ligand/liliUtilisé dans une variété d’applications de diagnostic et de recherche/li/ul/pSpécification
2 mg protéine G/ml de milieu | |
90 μm | |
25 ml | |
Utilisé dans une variété d’applications de diagnostic et de recherche |
4°% d’agarose réticulé | |
3 à 9 | |
2°C à 8°C | |
Protéine G recombinante dépourvue de région de liaison de l’albumine |
Safety and Handling
- protein G sepharose 4 fast flow
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol