Learn More
Hartmann Larochette™ Masques chirurgicaux non tissés Foliodress™
Masques chirurgicaux de haute qualité en matériaux non tissés hypoallergéniques. Les masques chirurgicaux en matériaux non tissés Hartmann Larochette™ Foliodress™ sont parfaits pour une utilisation unique dans les zones chirurgicales, les salles d’isolement et les services de soins intensifs.
Marque: Hartmann Larochette™ 9921431
Description
- Masques chirurgicaux de haute qualité conformément à la norme EN 14683:2014, type II ou type II-R.
- Matériaux non tissés hypoallergéniques, exempts de latex de caoutchouc naturel.
- Haute performance de filtration et résistance respiratoire confortable
- Barre de nez longue intégrée.
- Sans parfum.
- Durable.
Spécification
Masque facial | |
Non stérile | |
Non-tissé | |
Bactérien |
Vert | |
EN 14683:2014 type II ou type II-R | |
Oui | |
À usage unique dans toutes les zones chirurgicales ainsi que dans les services d’isolement et de soins intensifs. |