Learn More
Hartmann Larochette™ Masques chirurgicaux non tissés Foliodress™
Masques chirurgicaux de haute qualité en matériaux non tissés hypoallergéniques. Les masques chirurgicaux en matériaux non tissés Hartmann Larochette™ Foliodress™ sont parfaits pour une utilisation unique dans les zones chirurgicales, les salles d’isolement et les services de soins intensifs.
17.08€ - 184.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Certifications/Conformité | EN 14683:2014 type II ou type II-R |
Structure | Non-tissé |
Jetable | Oui |
Efficacité de filtre | Bactéries |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11730104
|
Hartmann Larochette™
992537 |
Bleu | N/A | |||||||
11720104
|
Hartmann Larochette™
9921431 |
Vert |
184.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Masques chirurgicaux de haute qualité conformément à la norme EN 14683:2014, type II ou type II-R.
- Matériaux non tissés hypoallergéniques, exempts de latex de caoutchouc naturel.
- Haute performance de filtration et résistance respiratoire confortable
- Barre de nez longue intégrée.
- Sans parfum.
- Durable.
Spécification
Non stérile | |
Non-tissé | |
Bactéries |
EN 14683:2014 type II ou type II-R | |
Oui | |
À usage unique dans toutes les zones chirurgicales ainsi que dans les services d’isolement et de soins intensifs. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hartmann Larochette™ Masques chirurgicaux non tissés Foliodress™