Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ FFP1-FFP3
Le masque pour particules 3M™ Aura™ offre une protection respiratoire avec une conception à 3 panneaux, repliable à plat, une faible résistance à la respiration et un panneau supérieur sculpté et gaufré qui aide à réduire la formation de buée sur les lunettes.
Marque: 3M™ 7000089312
1267.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Offrent une conception unique à trois panneaux pour un meilleur confort et une communication aisée.Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300 couvrent une gamme d’applications nécessitant une protection FFP1, FFP2 et FFP3.
- Conditionnés individuellement pour éviter toute contamination
- La toile souple du panneau intérieur garantit un plus grand confort
- Léger et pliable
- Tension uniforme des bandeaux réduisant la pression exercée par la sangle
- La valve Cool Flow centrale réduit l’accumulation de chaleur et facilite la respiration et le refroidissement de l’air
Spécification
20 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Blanc | |
Oui | |
Polypropylène | |
One Size | |
Polypropylène | |
Oui | |
9332+ P3 avec valve, 3-panel | |
Sculpté | |
330/paquet | |
Non stérile | |
No |
Approuvé CE conformément à la norme EN 149:2001A1:2009 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Pliage à plat | |
FFP3 | |
Masque pour particules multifonction | |
Oui | |
Agriculture, nettoyage et entretien, démolition | |
Polyisoprène | |
Aluminium, polyuréthane | |
Individually Packaged | |
Poussières et brouillards rencontrés dans tout un éventail d’applications industrielles et d’autres situations de travail | |
Colour-coded Headband, Red |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant