Learn More
Bolle Protection™ Lunettes à visière en PVC
Click to view available options
:
Transparent
Description
Remarque :
Cet article inclut uniquement la visière. Les lunettes sont vendues séparément. (Voir lunettes-masques en polycarbonate Bolle Protection, 10480175.)
- Vision panoramique
- Sangle réglable
- Goulotte de débordement pour les liquides
- Adaptables sur les lunettes obtenues sur ordonnance
- Compatibles avec les demi-masques respiratoires
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Matériau | PVC |
| Comprend | Accessoire visière, sangle réglable |