Learn More
Hospidex™ Conteneur pour déchets à risque biologique en polypropylène Sharpsafe™
Utilisez le récipient pour matières à risque biologique, en PP Sharpsafe™ pour le transport de marchandises biologiques dangereuses à des fins de mise au rebut.
Marque: Hospidex™ SHA4115A
Description
- Jaune
- En PP
- Certification NFX 30-505
Spécification
13 l | |
294 mm | |
Autoclavable | |
Polypropylène |
NFX30-500 | |
355 mm | |
Pour la collecte de déchets tranchants issus des activités de traitement (piquants, pointus et/ou acérés) | |
Récipient pour matières à risque biologique |