Learn More
3M™ Respirateur à demi-masque série 6000
Associent les fonctionnalités des masques respiratoires réutilisables et jetables pour offrir une protection efficace. Les demi-masques respiratoires 3M™ série 6000 sont économiques, à faible maintenance, simples à manipuler et extrêmement légers.
Marque: 3M™ 7000146847
18.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Masque exigeant des cartouches et/ou filtres compatibles (vendus séparément).
Description
Associent les fonctionnalités des masques respiratoires réutilisables et jetables pour offrir une protection efficace.Les demi-masques respiratoires 3M™ série 6000 sont économiques, à faible maintenance, simples à manipuler et extrêmement légers.
- Les demi-masques réutilisables sont économiques, simples à manipuler, extrêmement légers et demandent peu d’entretien
- Utilisé avec les systèmes d’air fournis par 3M™
- Le système de raccordement à baïonnette permet la connexion à une large gamme de filtres légers doubles destinés à assurer une protection contre les gaz, vapeurs et particules
- La conception de double filtre offre une plus faible résistance respiratoire
- Ensemble respirateur réutilisable à sonde série 6000 utilisé pour les tests d’ajustement quantitatif (17-987-3A & -3B)
Informations sur la commande
Modèles à sonde pour essai d’ajustement uniquement, ne pas utiliser comme masque respiratoire. Les combinaisons cartouche / filtre sont vendues séparément.
Certifications
Approbation NIOSH conformément à la norme 42 CFR, partie 84 pour une utilisation contre divers dangers respiratoires, selon les spécifications, avec les cartouches et les filtres appropriés.
Compliance
Approbation NIOSH conformément à la norme 42 CFR, partie 84 ; au Canada, la norme CSA Z94.4 et les exigences applicables des administrations locales doivent être respectées pour obtenir l’approbation.
Spécification
EN 140:1998 | |
Baïonnette | |
Elastomère thermoplastique | |
M | |
Cartouche série 6000, filtre série 2000, 2200, 7000 ou 5000, ou système à double arrivée d'air | |
6200 |
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
Gris | |
Demi-masque | |
Montage, nettoyage, démolition, entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, peinture, remise en état, ponçage, soudage | |
Sac de rangement refermable | |
4 points |