Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d’ébullition prolongée
Marque:  Fisherbrand™ 508-GRD-MIX-PFB
14.33 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12330323
  • 16.75€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité de 2.0 ml
  • PP haute pureté
  • Graduation par incréments de 0.25 ml
  • Supportent des forces allant jusqu’à 30,000 × g
  • Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
  • Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
  • Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
  • Plage de températures de -80°C à +121 °C
  • S’adaptent à tous les rotors standard
  • Apyrogènes
  • Autoclavables à 121°C / 15 psi pendant 15 minutes
Informations sur la commande
Disponibles dans huit couleurs ou dans des assortiments de couleurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchon à clipser à dessus plat
Autoclavable
Assorties
Polypropylène
Zone d’étiquetage
Bouchon à clipser plat
11mm
Sans DNase ni RNase
2 ml
40,6 mm
Point d’insertion de l’aiguille
Oui
30000 ×g
Vidéos
  • Fisherbrand Microcentrifuge Tubes (FR)
    Fisherbrand Microcentrifuge Tubes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Microcentrifuge Tubes (FR)
    • Fisherbrand Microcentrifuge Tubes
      Fisherbrand Microcentrifuge Tubes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Microcentrifuge Tubes
      Nom du produit
      Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 2,0 ml > Couleurs assorties, 2,0 mm, dia. ext. x L : 11 x 40,6 mm