Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 0,6 ml
Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d’ébullition prolongée
Marque: Fisherbrand™ 502-GRD-PFB
9.02 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24328" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité : 0.6 ml
- PP haute pureté
- Graduation par incréments de 0.1 ml
- Supportent des forces allant jusqu’à 30,000 × g
- Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
- Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
- Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
- Plage de températures de -80°C à +121°C
- S’adaptent à tous les rotors standard
- Apyrogènes
- Autoclavables à 121°C / 15 psi pendant 15 minutes
Informations sur la commande
Disponibles dans huit couleurs ou dans des assortiments de couleurs.
Spécification
Bouchon à clipser à dessus plat | |
Autoclavable | |
Naturel | |
Polypropylène | |
Zone d’étiquetage | |
Bouchon à clipser plat | |
7.5 mm |
Sans DNase ni RNase | |
0.5 ml (0.6 ml max.) | |
30.5 mm | |
Point d’insertion de l’aiguille | |
Oui | |
30000 xG |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Fisherbrand Microcentrifuge Tubes
-
Fisherbrand Microcentrifuge Tubes (FR)
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant