Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Sachets imprimés avec symbole de risque biologique pour assurer la manipulation et l’élimination sans danger des déchets biologiquement dangereux.
Marque: Fisherbrand™ 01829F
Description
Autoclavable, polyethylene biohazard bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
- All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
- Polyethylene
- Temperature range 260°F
- Available in 4 colors/styles
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
Red with Black Print | |
76 cm | |
Autoclavable | |
33 in. | |
1.50 mil | |
Autoclavable Bags |
Elastic | |
30 x 33 in. (76 x 84 cm) | |
84 cm | |
Imprimé en anglais et en espagnol | |
30 in | |
Polyethylene | |
127°C |