Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Sachets imprimés avec symbole de risque biologique pour assurer la manipulation et l’élimination sans danger des déchets biologiquement dangereux.
Marque:  Fisherbrand™ 01829D
Code produit. 18396523
  • 215.00€ / 200 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Autoclavable, polyethylene biohazard bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
  • All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
  • Polyethylene
  • Temperature range 260°F
  • Available in 4 colors/styles
Spécification
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030
Red with Black Print
63.5 cm
Autoclavable
35 in.
1.50 mil
Autoclavable Bags
Elastic
25 x 35 in. (64 x 89 cm)
88.9 cm
Imprimé en anglais et en espagnol
25 in.
Polyethylene
127°C
Nom du produit
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables > Autoclavable HD Biohazard Waste Bags; Color: Red Printed; 1.5 mil; Dimensions (L x W): 25 x 35 in.