Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Sachets imprimés avec symbole de risque biologique pour assurer la manipulation et l’élimination sans danger des déchets biologiquement dangereux.
Brand: Fisherbrand™ 01827D
Description
Autoclavable, polyethylene biohazard bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
- All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
- Polyethylene
- Temperature range 260°F
- Available in 4 colors/styles
Specifications
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
Clear with Red Print | |
91 cm | |
Autoclavable | |
24 in | |
1.50 mil | |
Autoclavable Bags |
Elastic | |
36 x 24 in. (91 x 61 cm) | |
61 cm | |
Imprimé en anglais et en espagnol | |
36 in | |
Polyethylene | |
127°C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.