Learn More
Corning™ Sachets autoclavables pour mélangeur
Pour un autoclavage sûr des produits contaminés
Marque: Corning™ SA33-01
142.11 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Sachets en polypropylène (PP) résistants
- Résistance thermique 134°C
- Transparent
Informations sur la commande
Les sachets non imprimés sont conditionnés dans des boîtes. Les sachets imprimés sont fournis en rouleaux.
Spécification
Autoclavable | |
Naturel | |
Polypropylène | |
500/carton | |
23,62 in | |
30,7 po |
33 L | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
40 μm | |
500/boîte | |
60 cm | |
78 cm |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30