Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Sachets pour déchets à risque biologique en PEHD
En polyéthylène à haute densité de haut poids moléculaire (HMHD). Les sachets à risque biologique en PEHD Bel Art™ sont rouge vif, autoclavables et présentent un symbole de risque biologique imprimé et un patch indicateur de stérilisation.
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ F13166-0000
55.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Made of High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene. Bel Art™ HDPE Biohazard Bags are bright red, autoclavable, and feature printed biohazard symbol and sterilization indicator patch.
- Satisfait aux tests de résistance aux déchirures ASTM 1922 et aux tests de résistance aux impacts ASTM 1709
- La taille permet d’inverser le sachet au-dessus de votre main pour récupérer les déchets en toute sécurité
- Pour une unité de mise au rebut peu encombrante dans les hottes filtrantes ou sur les paillasses, à utiliser avec le porte-sacs de paillasse pour matières contaminées Poxygrid™ (H13193-1000) et la housse (F13193-0102)
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Disponible par boîte de 100 ou 1 000
- Vendu séparément : porte-sacs de paillasse pour matières contaminées Poxygrid (H13193-1000) et housse (F13193-0102)
Spécification
Sachet pour matières présentant un risque biologique | |
Rouge | |
38 μm | |
280 mm |
Autoclavable | |
HDPE | |
220 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
9Minutes
51Secondes
11