Learn More
Bel-Art™ Sachets de paillasse pour l’élimination de matières contaminées SP Scienceware™
Code produit. 11735084 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
28 x 22 cm (11 x 8.5 po)
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11735084
Marque: Bel-Art™ F131660001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour l’élimination des pointes et des tubes.
  • Rouge vif
  • Comporte un long rabat pour une ouverture facile
  • Imprimé avec le symbole de risque biologique et le patch indicateur de stérilisation
  • En HDPE à poids moléculaire élevé
  • Les dimensions permettent d’inverser le sachet à la main pour récupérer les déchets en toute sécurité
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 0.43 gal
Capacité (métrique) 2 L
Type de bouchon Zip Tie
Couleur Rouge vif
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Pour l’élimination des pointes et des tubes.
Comprend Symbole de danger biologique, indicateur de stérilisation
Matériau PEHD de poids moléculaire élevé
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.018 mm
Épaisseur (impériale) 0,72 mil
Dimensions (L x l) 28 x 22 cm (11 x 8.5 po)
Longueur (impériale) 8.5 in.
Longueur (métrique) 21.6 cm
Largeur (impériale) 8,5 in
Largeur (métrique) 22 cm
Type de produit Sachet de paillasse pour l’élimination de matières contaminées