Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en PP à 384 puits ShallowWell
Description
Disposent d’une conception à paroi partagée qui augmente le volume des puits
- Compatibles avec l’automatisation, conformes à la norme ANSI
- Surface à faible liaison résistante aux produits chimiques
- Plaques en PP naturel pour le stockage ou les dosages colorimétriques
- Plaques blanches pour les tests de luminescence, y compris les tests de proximité par scintillation (SPA)
- Plaques noires pour les tests de fluorescence
- Puits à fond rond, pour une récupération optimale des échantillons
- Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
- Plage de volume utile : 2 à 35 μl/puits
Informations sur la commande
Les couvercles ne sont pas inclus
Spécification
ANSI | |
16 x 24 | |
En PP | |
384 | |
Rond |
Étalon | |
Blanc | |
120 μl | |
Non stérile | |
Essais de luminescence |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Fisherbrand Advantage aspiration system