Learn More
Epredia™ Tapis cliniques et tampons de neutralisation du formaldéhyde Shandon™ Suresorb™
Absorbez et bloquez les liquides grâce aux tapis cliniques et tampons de neutralisation du formaldéhyde Epredia™ Shandon™ Suresorb™.
Marque:  Epredia™ 5643
Code produit. 12542736
Description
Description
Absorbez et bloquez les liquides grâce aux tapis cliniques et tampons de neutralisation du formaldéhyde Thermo Scientific™ Shandon™ Suresorb™. Parfaits pour contenir et éliminer les liquides corporels contaminés par le virus de l’hépatite B, le sida /VIH et d’autres agents pathogènes connus.
  • Les fibres ne se déchirent pas, même en cas de saturation
  • Les tapis de neutralisation du formaldéhyde réduisent lʼexposition en se liant chimiquement au formaldéhyde, ce qui permet d’encapsuler les vapeurs—parfaits pour les zones de macroscopie et les travaux dʼautopsie
  • Les tapis cliniques peuvent être utilisés comme tapis pour plaques de découpe chirurgicale, tapis pour dissection, tapis pour table d’autopsie et comme revêtements pour civières et housses mortuaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tampons de neutralisation du formaldéhyde
20 po
16 in
Formaldéhyde
100/Carton
406,4 mm
Nom du produit
Epredia™ Tapis cliniques et tampons de neutralisation du formaldéhyde Shandon™ Suresorb™ > Tampons de neutralisation du formaldéhyde ; 100 par boîte