Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en PP à 384 puits ShallowWell
GREENER_CHOICE
Applications de faible volume
Marque:  Fisherbrand™ 267457
600.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13565450
  • 632.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 01-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Disposent d’une conception à paroi partagée qui augmente le volume des puits
  • Compatibles avec l’automatisation, conformes à la norme ANSI
  • Surface à faible liaison résistante aux produits chimiques
  • Plaques en PP naturel pour le stockage ou les dosages colorimétriques
  • Plaques blanches pour les tests de luminescence, y compris les tests de proximité par scintillation (SPA)
  • Plaques noires pour les tests de fluorescence
  • Puits à fond rond, pour une récupération optimale des échantillons
  • Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
  • Plage de volume utile : 2 à 35 μl/puits
Informations sur la commande
Les couvercles ne sont pas inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ANSI
16 x 24
En PP
384
Rond
Étalon
Blanc
120 μl
Non stérile
Stockage ou dosages colorimétriques
Vidéos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Advantage aspiration system
    FDS
    Documents Certificats
    Promotions
    Promotions
    • Plusieurs fabricants
      Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.
      Code promotionnel: 24122
      Expire2025-04-13
      Jours
      0
      Heures
      12
      Minutes
      52
      Secondes
      23
    • Fisherbrand
      Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
      Code promotionnel: 24163
      Expire2025-04-30
      Jours
      17
      Heures
      12
      Minutes
      52
      Secondes
      23
      Nouvelle offre
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Termes et conditions Économisez maintenant
    • Fisherbrand
      Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
      Code promotionnel: 24163
      Expire2025-04-30
      Jours
      17
      Heures
      12
      Minutes
      52
      Secondes
      23
      Nouvelle offre
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Termes et conditions Économisez maintenant
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Microplaques en PP à 384 puits ShallowWell > Volume de puits 120 μl ; non stérile ; naturel