Learn More
Invitrogen™ MgCl2 (1 M)
Description
La solution Invitrogen de qualité biologie moléculaire de MgCl2 à 1 M est fournie dans un flacon de 100 ml. La solution est certifiée exempte de RNase, économique et prête à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase d’Invitrogen sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorure de magnésium |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Concentration | 1 M |
| À utiliser avec (application) | Applications d’ARN |
| Gamme de produits | Ambion |
| Pureté | De qualité biologie moléculaire |
| Quantité | 100 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Liquide |