Learn More
Thermo Scientific™ Eau peptonée tamponnée Dry-Bags™ (ISO)
Simplifiez la préparation des milieux dans les laboratoires agroalimentaires grâce à ce milieu déshydraté de haute qualité dans un format en poche pratique ; il suffit de remplir, de mélanger et de distribuer, ce qui se traduit par un gain de temps au laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ DB1049W
1278.30 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gagnez du temps dans la préparation de milieux en vrac et de diluants pour l’analyse microbiologique des aliments à l’aide de l’eau peptonée tamponnée Thermo Scientific™ Dry-Bags™ (ISO). Le milieu irradié est fourni dans des poches en plastique légères et transparentes : il suffit d’ajouter de l’eau et votre milieu est prêt à l’emploi. Chaque poche permet de créer 20 L de milieu pouvant être distribués à l’aide du tube de sortie.
Utilisez l’eau peptonée tamponnée (ISO) lors de la préparation comme un milieu de pré-enrichissement non sélectif pour l’isolement des espèces Salmonella provenant des échantillons alimentaires et associés. Étant donné que Salmonella peut être présente en faible quantité et/ou endommagée de façon non létale, le pré-enrichissement permet aux cellules de se régénérer et de se multiplier avant d’être introduites dans la culture sélective, ce qui augmente les chances de récupération de l’échantillon.
Pratique
- Rapide et facile à préparer — il suffit d’ajouter de l’eau déionisée à chaque Dry-Bag par le filtre stérilisant, et ceux-ci sont prêts en quelques minutes. L’eau pré-stérilisée peut également être ajoutée dans des conditions aseptiques.
Économique
- Léger à transporter— il n’est plus nécessaire de peser les milieux ni de recourir à une stérilisation, ce qui réduit la charge de travail des services de préparation des milieux et des équipements.
Sécurité
- Pas de manipulation de verrerie ou de pesée du milieu de culture nécessaire, vous n’avez pas besoin d’ajouter de réactifs supplémentaires — les poches vides peuvent être jetées comme tout autre déchet de laboratoire.
Qualité garantie
- Des certificats de qualité sont disponibles pour chaque lot afin de réduire la charge de travail liée au contrôle qualité.
Organisation du laboratoire
- Les Dry-Bags s’adaptent facilement aux processus de travail des laboratoires et au matériel tels que les diluteurs automatisés.
Facilité d’emploi
- Les Dry-Bags sont faciles à remplir et à utiliser. Aucune formation particulière n’est nécessaire.
Gain de place
- Conditionnés de manière pratique par coffrets de cinq ou dix, les Dry-Bags vous font gagner de l’espace de stockage par rapport aux milieux préparés et peuvent être fabriqués selon vos besoins.
Les milieux en Dry-Bags réhydratés peuvent être conservés pendant 3 jours à température ambiante (à l’écart de sources de lumière forte) et sont disponibles avec filtres intégrés pour plus de commodité ou sans filtre pour plus d’économies. Pour les Dry-Bags fournis sans filtre, des filtres autoclavables, réutilisables sont également disponibles (DB0200A). Pour plus de commodité, il est recommandé de réaliser le remplissage des Dry-Bags à l’aide de la pompe péristaltique Thermo Scientific (DB2000A ou DB3000A) et leur distribution à l’aide du diluteur automatisé Thermo Scientific (DB4000A).
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Transparent, incolore - paille | |
Eau peptonée tamponnée Dry-Bags (ISO) | |
Milieu de pré-enrichissement | |
20 l |
10°C à 30°C | |
Dry-Bags™, sans filtre | |
10/boîte |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%