Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre transparent de diagnostic de type 1
Offrent une excellente clarté et une précision dimensionnelle de flacon à flacon en raison de leur conception tubulaire. Les flacons de diagnostic en verre transparent Fisherbrand™ de type 1 sont en verre neutre de type 1.
Marque:  Fisherbrand™ 102080
113.23 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 14843582
  • 126.00€ / 99 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les bouchons pour lyophilisateur démontrent une absorption d’humidité très faible
  • Le rayon de fond spécialement conçu offre une meilleure résistance pour les applications de lyophilisation
  • Deux bouchons possibles - bouchon en PP et bouchon revêtu d’EPE pour urée pour lyophilisateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques
Tubulaire
Autoclavable
99/boîte
32 mm
25 ml
À vis
À vis
63 mm
Flacon de diagnostic
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons en verre transparent de diagnostic de type 1 > Capacité : 25 ml ; Hauteur : 63 mm ; Diamètre : 32 mm