Learn More
Thermo Scientific™ Eau peptonée tamponnée Dry-Bags™ (ISO)
Simplifiez la préparation des milieux dans les laboratoires agroalimentaires grâce à ce milieu déshydraté de haute qualité dans un format en poche pratique ; il suffit de remplir, de mélanger et de distribuer, ce qui se traduit par un gain de temps au laboratoire.
1445.00€
Spécification
Couleur Transparent, incolore - paille
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Eau peptonée tamponnée Dry-Bags (ISO)
Type de produit Milieu de pré-enrichissement
Quantité 10/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Format Rendement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Format Rendement Prix Quantité et disponibilité  
11419858
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DB1049W
Dry-Bags™, sans filtre 20 l
1445.00€
10 pièces
Description
Description
Gagnez du temps dans la préparation de milieux en vrac et de diluants pour l’analyse microbiologique des aliments à l’aide de l’eau peptonée tamponnée Thermo Scientific™ Dry-Bags™ (ISO). Le milieu irradié est fourni dans des poches en plastique légères et transparentes : il suffit d’ajouter de l’eau et votre milieu est prêt à l’emploi. Chaque poche permet de créer 20 L de milieu pouvant être distribués à l’aide du tube de sortie.
Utilisez l’eau peptonée tamponnée (ISO) lors de la préparation comme un milieu de pré-enrichissement pour l’isolement des espèces Salmonella provenant des échantillons alimentaires et associés. Étant donné que les salmonelles peuvent être présentes en faible quantité et/ou endommagées de façon non létale, le pré-enrichissement leur permet de se régénérer et de se multiplier avant d’être introduites dans la culture sélective, ce qui augmente les chances de récupération de l’échantillon.
Pratique 
  • Rapide et facile à préparer : il suffit d’ajouter de l’eau déminéralisée via le filtre de stérilisation de chaque Dry-Bag et ceux-ci sont prêts en quelques minutes. L’eau pré-stérilisée peut également être ajoutée dans des conditions aseptiques.
Économique 
  • Faciles à transporter : il n’est plus nécessaire de peser les milieux, ni de recourir à une stérilisation, ce qui permet de réduire la charge de travail des services de préparation des milieux ainsi que l’investissement en équipements.
Sécurité
  • Pas de manipulation de verrerie ou de pesée du milieu de culture nécessaire ; vous n’avez pas besoin d’ajouter de réactifs supplémentaires et les poches vides peuvent être jetées comme tout autre déchet de laboratoire.
Qualité garantie 
  • Des certificats de qualité sont disponibles pour chaque lot afin de réduire la charge de travail liée au contrôle qualité.
Organisation du laboratoire 
  • Les Dry-Bags sont facilement adaptables aux organisations de travail des laboratoires ainsi qu’aux équipements tels que les diluteurs automatisés.
Facile d’utilisation 
  • Les Dry-Bags facilitent les opérations de remplissage et de distribution. Aucune formation particulière n’est nécessaire.
Compact 
  • Conditionnés de manière pratique, par boîtes plates de cinq ou dix, les Dry-Bags vous font gagner de l’espace de stockage par rapport aux milieux préparés et peuvent être fabriqués selon vos besoins.
Les milieux Dry-Bags réhydratés peuvent être conservés pendant 3 jours à température ambiante (à l’écart de sources de lumière forte) et sont disponibles avec des filtres fixés pour plus de commodité ou sans filtres pour une option plus économique. Pour les Dry-Bags fournis sans filtres, des filtres réutilisables et autoclavables sont également disponibles (DB0200A). Pour plus de commodité, il est recommandé de réaliser le remplissage des Dry-Bags à l’aide de la pompe péristaltique Thermo Scientific (DB2000A ou DB3000A) et leur distribution à l’aide du diluteur automatisé Thermo Scientific (DB4000A).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, proposant des produits à usage manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé, ainsi qu’une vaste gamme de milieux et de produits de diagnostic pour offrir rapidement la solution complète dont vous avez besoin avec la qualité de résultats attendue par votre laboratoire.
Spécification
Spécification
Transparent, incolore - paille
Eau peptonée tamponnée Dry-Bags (ISO)
10/boîte
10°C à 30°C
Milieu de pré-enrichissement
20 L
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 2 ans