Learn More
Cytiva Concentrateurs d’échantillons Vivaspin™ 500
À utiliser pour une concentration non dénaturante de l’échantillon en une étape dans un unique tube pour limiter le nombre de manipulations et réduire la perte d’échantillon. Les concentrateurs d’échantillons Cytiva Vivaspin™ 500 répondent aux besoins des scientifiques manipulant des volumes d’échantillons compris entre 100 μl et 20 ml, avec des niveaux de seuil de rétention des molécules compris entre 3 000 et 100 000 Mr.
Marque:  Cytiva 28-9322-37
130.03 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24320" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10320405
  • 138.21€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Une concentration maximale 30 fois supérieure de l’échantillon peut être obtenue par une récupération de la molécule cible dépassant généralement les 95 %. Grâce à la technologie à butée brevetée, il est impossible de concentrer les échantillons jusqu’à épuisement et le concentrat peut être directement récupéré.
  • Accepte des volumes d’échantillons compris entre 100 μl et 20 ml, avec une plage de seuils de rétention des molécules comprise entre 3000 et 100 000 Mr
  • La membrane verticale en PES semi-perméable séparant la chambre supérieure de la chambre inférieure résiste aux blocages et tolère un débit élevé
  • La centrifugation force le passage du solvant à travers la membrane, laissant l’échantillon concentré dans la chambre supérieure
  • Plage de pH compatible : 1 à 9
  • Zone active de la membrane : 0,5 cm2
Pour une récupération maximale, sélectionnez un seuil de rétention des molécules inférieur d’au moins 50 % à la taille moléculaire des espèces analysées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PES
0,5 cm2
500 μl
11 mm
100 kDa
25/boîte
50 mm
Nom du produit
Cytiva Concentrateurs d’échantillons Vivaspin™ 500 > Vivaspin 500, 100 000 MW