Learn More
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox
Marque:  Bochem™ 8486
Code produit. 10555801
  • 151.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plateau à instruments AISI 304
  • Couvercle coiffant
  • Plateau
  • Inclus avec couvercle coiffant.
Spécification
Spécification
440 x 340 mm
20 mm
Acier inoxydable
340 mm
Rectangulaires
440 x 340 x 20 mm
440 mm
Plateau à instruments
1/boîte
1392 g
Nom du produit
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox > Dimensions (L x l x H) : 440 x 340 x 20 mm