Learn More
Oxoid One Broth - Salmonella 10 Pk
One Broth - Salmonella 10 Pk
Marque:  Oxoid BO1096S
75.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13215479
  • 79.30€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
One Broth - Salmonella 10 Pk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Each
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot4500564 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/2025 Catalog NumberBO1096S
Numéro de lot4500562 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/2025 Catalog NumberBO1096S
Numéro de lot4500558 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2025 Catalog NumberBO1096S
Numéro de lot4500560 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2025 Catalog NumberBO1096S
Numéro de lot4497099 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog NumberBO1096S
Nom du produit
Oxoid One Broth - Salmonella 10 Pk >