Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-proline, 99 % Code produit.: 10458320
Thermo Scientific Chemicals DL-proline, 99 %
Code produit. 10458320
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10458320
Marque: Thermo Scientific Chemicals 174030050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-36-9
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.132
Numéro MDL MFCD00005250
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-proline, proline, h-dl-pro-oh, proline, dl, 2-pyrrolidine carboxylic acid, hpro, l-proline, homopolymer, +/--pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolin, chembl72275Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 614
ChEBI CHEBI:26271
Nom IUPAC Acide pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Proline
Point de fusion 208.0°C to 210.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage 0.1% max.
Beilstein 22, 4
Fieser 09,393
Merck Index 15, 7895
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in chloroform, benzene and, acetone, insoluble in ether
Eau 0.5% max. (K.F.)
Quantité 5 g
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0453381 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2023 Catalog Number174030250,174030050
Numéro de lotA0434997 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2021 Catalog Number174030250,174030050
Numéro de lotA0390144 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2020 Catalog Number174030250,174030050
Identifiant produit
  • DL-Proline
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals DL-proline, 99 % >