Learn More
DL-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474504
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 11474504
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13137.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
DL-Proline is used as an agonist of glycine receptors. It acts as a catalyst for aldol condensation. It is an essential component of collagen. It plays a significant role in the immune system and strengthening of heart muscles. It is an osmoprotectant and therefore is used in many pharmaceutical, biotechnological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-proline est utilisée comme un agoniste des récepteurs de la glycine. Elle agit comme un catalyseur pour la condensation aldolique. Il s’agit d’un composant essentiel du collagène. Elle joue un rôle important dans le système immunitaire et le renforcement des muscles cardiaques. En tant qu’osmoprotecteur, il est utilisé dans de nombreuses applications pharmaceutiques et biotechnologiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool absolu. Insoluble dans l’éther, le butanol et l’isopropanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-36-9
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.132
Numéro MDL MFCD00005250
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-proline, proline, h-dl-pro-oh, proline, dl, 2-pyrrolidine carboxylic acid, hpro, l-proline, homopolymer, +/--pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolin, chembl72275
CID PubChem 614
ChEBI CHEBI:26271
Nom IUPAC Acide pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Proline
Point de fusion ∼209°C (decomposition)
Beilstein 80809
Merck Index 14,7780
Informations sur la solubilité Soluble in water and absolute alcohol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol.
Quantité 5 g
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 99%