Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Cystéine, 99 % Code produit.: 10758045
Thermo Scientific Chemicals D-Cystéine, 99 %
Code produit. 10758045
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
Code produit. 10758045
Marque: Thermo Scientific Chemicals 254300010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Cysteine
CAS 921-01-7
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire C3H7NO2S
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH(NH2)CO2H
Numéro MDL MFCD00066461
Rotation spécifique -8.0° to -9.5° (20°C, 589nm) (C=5, 2N HCl)
Synonyme d-cysteine, d-cystein, 2s-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid, d-zystein, cysteine, d, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, d-amino-3-mercaptopropionic acid, d-cys, h-d-cys-oh, cysteine
Clé InChI XUJNEKJLAYXESH-RUOZJJLTNA-N
SMILES N[C@H](CS)C(O)=O
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-acide sulfanylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 121.15
Quantité 1 g
CID PubChem 92851
ChEBI CHEBI:16375
Poids de la formule 121.16
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466892 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number254300010
Numéro de lotA0464413 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/09/2024 Catalog Number254300010
Numéro de lotA0309586 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2024 Catalog Number254300010
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-Cystéine, 99 % >